Learn More
4-(Bromométhyl)-6,7-diméthoxycoumarine, TRC
Code produit 30333511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333511 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685350100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin
CAS 88404-25-5
Formule moléculaire C12 H11 Br O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
SMILES COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
Nom IUPAC 4-(brométhyle)-6,7-diméthoxychromène-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 299.12
Poids de la formule 297.9841