Learn More
4-Brmométhyl-7-acétoxycoumarine, TRC
Code produit 30341150
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30341150 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685000100MG
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl-7-Acetoxycoumarin
CAS 2747-04-8
Formule moléculaire C12 H9 Br O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9BrO4/c1-7(14)16-9-2-3-10-8(6-13)4-12(15)17-11(10)5-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
Nom IUPAC acétate de [4-(brométhyl)-2-oxochromène-7-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 297.1
Poids de la formule 295.9684
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.