Learn More
4-(bromométhyl)-7-méthoxycoumarine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581292 1 g Flacon en verre 1g
10248853 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365190010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35231-44-8 | C11H9BrO3 | 269.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35231-44-8
Formule moléculaire C11H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 269.09
Numéro MDL MFCD00006869
Clé InChI CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-bromomethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-one, br-mmc, ccris 7996, 4-bromomethyl-7-methoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-7-methoxy, 4-bromomethyl-7-methoxy-2-oxo-2h-benzopyran, acmc-1agnd, 4-brommethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-bromomethyl-7-methoxy coumarin
CID PubChem 121894
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-7-méthoxychromen-2-one
SMILES COC1=CC=C2C(CBr)=CC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212.0°C to 217.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubel in most common organic solvents
Poids de la formule 269.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.