Learn More
4-Bromométhyl-7-méthoxycoumarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin |
| CAS | 35231-44-8 |
| Formule moléculaire | C11 H9 Br O3 |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr |
| Nom IUPAC | 4-(brométhyl)-7-méthoxychromène-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.09 |
| Poids de la formule | 267.9735 |