Learn More
4-Bromométhyl-7-méthoxycoumarine, TRC
Code produit 30336544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336544 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336544 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6854001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Formule moléculaire C11 H9 Br O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
Nom IUPAC 4-(brométhyl)-7-méthoxychromène-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 269.09
Poids de la formule 267.9735