Learn More
4-(bromométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10682875 250 mg 250mg
10581724 1 g 1g
10517484 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07312CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 51359-78-5
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.047
Clé InChI XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11206421
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Synonyme 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 97%