Learn More
4-(bromométhyl)chlorure de benzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 72°C to 75°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 2364328 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 269.55 |
| Pourcentage de pureté | 95% |