Learn More
Bromure de 4-bromométhyle benzoyle, 96 %
Code produit 15427807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427807 25 g 25g
15417807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37682.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876-07-3
Formule moléculaire C8H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 277.94
Numéro MDL MFCD00045026
Clé InChI VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl benzoyl bromide, acmc-20ammq, 4-bromomethyl benzoylbromide, 4-bromomethyl-benzoyl bromide, benzoyl bromide, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoyl bromide, 4-bromomethyl benzoyl bromide 96
CID PubChem 4640671
Nom IUPAC Bromure de 4-(bromométhyl)benzoyle
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C(Br)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl benzoyl bromide
Point de fusion 57°C to 61°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100°C to 112°C (0.5 mmHg)
Formule linéaire BrCH2C6H4C(O)Br
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 277.94
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide fusionné