Learn More
4’-(Bromométhyl)biphényl-carbonitrile,2-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421618 25 g 25g
15401618 1 g 1g
15411618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55394.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 114772-54-2 | C14H10BrN | 272.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114772-54-2
Formule moléculaire C14H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 272.145
Numéro MDL MFCD00671503
Clé InChI LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
CID PubChem 1501912
Nom IUPAC 2-[4-(bromométhyl)phényl]benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 272.14
Pourcentage de pureté 98%