Learn More
4-(Bromométhyl)-α Ester méthylique de l'acide -méthylbenzèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Bromomethyl)-alpha-methyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 99807-54-2 |
| Formule moléculaire | C11 H13 Br O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Loxoprofen Impurity 9 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-8(11(13)14-2)10-5-3-9(7-12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-(bromométhyl)phényl]propanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.124 |
| Poids de la formule | 256.01 |