Learn More
Bromhydrate de 4-(bromométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10306354 25 g 25g
10255054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397330250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73870-24-3 | C6H7Br2N | 252.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73870-24-3
Formule moléculaire C6H7Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 252.94
Numéro MDL MFCD01863545
Clé InChI VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl pyridine hydrobromide, 4-bromomethylpyridine hydrobromide, 4-bromomethyl-pyridine hydrobromide, 4-pyridylmethyl bromide hydrobromide, pyridine, 4-bromomethyl-, hydrobromide, 4-bromomethyl pyridine, bromide, 4-bromomethyl-pyridine, 4-bromomethyl pyridinium bromide, acmc-1bbrw
CID PubChem 12752219
Nom IUPAC 4-(Bromométhyl)pyridine ; bromhydrate
SMILES [H+].[Br-].BrCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Point de fusion 189.0°C to 192.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 252.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide