Learn More
4-(bromométhyl)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10378022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10378022 1 g Flacon en verre ambré 1g
10622855 5 g Flacon en verre ambré 5g
10356564 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10378022 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29908DA
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 125552-89-8
Formule moléculaire C6H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 179.057
Clé InChI LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
CID PubChem 2773286
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)oxane
SMILES C1COCCC1CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.06
Pourcentage de pureté 97%