Learn More
4-(bromométhyl)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622855 5 g Flacon en verre ambré 5g
10378022 1 g Flacon en verre ambré 1g
10356564 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10622855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29908DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 125552-89-8
Formule moléculaire C6H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 179.057
Clé InChI LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
CID PubChem 2773286
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)oxane
SMILES C1COCCC1CBr
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.06
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.