Learn More
Chlorure de 4-bromométhylbenzènesulfonyle, 95%
Code produit 10445292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10445292 5 g Flacon en verre 5g
10342963 1 g Flacon en verre 1g
10116673 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10445292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360540050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS :66176-39-4 | C₇H₆BrClO₂S | 269,55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66176-39-4
Formule moléculaire C7H6BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.55
Numéro MDL MFCD00156129
Clé InChI QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 2734409
Nom IUPAC Chlorure4-(bromométhyl) de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 76.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.55
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement