Learn More
Acide 4-bromonaphtalène1-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15471938
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15471938
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55625.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145965-14-6
Formule moléculaire C10H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 250.89
Numéro MDL MFCD08701764
Clé InChI DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromonaphthalen-1-yl boronic acid, 4-bromonaphthalene-1-boronic acid, 4-bromo-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-bromo-1-naphthalenyl, 4-bromo-1-naphthalenyl-boronic acid, acmc-209cw4, ksc524o6f, 4-bromo-1-naphthylboronic acid, 1-bromonaphthalene-4-boronic acid, 1-bromo-4-dihydroxyboryl naphthalene
CID PubChem 23005424
Nom IUPAC Acide (4-bromonaphtalène-1-yl) boronique
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromonaphthalene-1-boronic acid
Point de fusion 230°C to 260°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide