Learn More
Bromure de 4-bromophénéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11984531 1 g 1g
11994531 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11984531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439530010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1746-28-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1746-28-7
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Clé InChI APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-2-bromoethyl benzene, 4-bromophenethyl bromide, 4-bromophenethylbromide, benzene,1-bromo-4-2-bromoethyl, 4-bromo-1-2-bromoethyl benzene, pubchem16698, 4-bromobenzylmethyl bromide, acmc-209e8m, 1-bromo-4-2-bromoethyl ;benzene
CID PubChem 11010825
Nom IUPAC 1-bromo-4-(2-bromoéthyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenethyl bromide
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7300g/mL
Point d’ébullition 97°C to 98.5°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.73
Poids de la formule 263.96
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromophenethyl bromide, 96%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.