Learn More
4-Bromophénéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromophenethylamine |
| CAS | 73918-56-6 |
| Formule moléculaire | C8H10NBr |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-bromophényl)éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.08 |
| Poids de la formule | 198.9997 |