Learn More
4-bromophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452667 500 g 500g
11442667 100 g 100g
11462667 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14873.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromophénol est utilisé comme intermédiaire en médecine. Il est également utilisé comme phénol dans les réactions de Stille. Il est utilisé comme intermédiaire de la synthèse organique, retardateur de flamme et dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Il est soluble dans 5 % d’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Tenir à l’écart des oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-41-2
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.009
Numéro MDL MFCD00002313
Clé InChI GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
CID PubChem 7808
Nom IUPAC 4-bromophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenol
Point de fusion 62°C to 66°C
Densité 1.84
Point d’ébullition 235°C to 238°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1680024
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1428
Informations sur la solubilité It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromophenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenol