Learn More
4-Bromophénol tert-butyldiméthylsilyl éther, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 67963-68-2 |
| Formule moléculaire | C12 H19 Br O Si |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | (4-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.27 |
| Poids de la formule | 286.0389 |