Learn More
4-Bromophénol tert-butyldiméthylsilyl éther, TRC
Code produit 30329500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329500 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68644550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 67963-68-2
Formule moléculaire C12 H19 Br O Si
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC (4-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 287.27
Poids de la formule 286.0389