Learn More
4-Bromophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromophenol |
| Quantité | 500 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| Poids de la formule | 171.9524 |