Learn More
(4-bromophénoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10031544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10031544 5 mL Flacon en verre 5mL
10545324 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10031544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427090050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 67963-68-2 | C12H19BrOSi | 287.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67963-68-2
Formule moléculaire C12H19BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 287.27
Numéro MDL MFCD00239382
Clé InChI DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
CID PubChem 4227167
Nom IUPAC (4-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.1740g/mL
Point d’ébullition 137°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 12°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.174
Poids de la formule 287.27
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.