Learn More
(4-bromophénoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 1.1740g/mL |
| Point d’ébullition | 137°C (25.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 12°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3 |
| Quantité | 25 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.