Learn More
Chloroformate de 4-bromophényle, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10779078 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10779078 1 g Flacon en verre 1g
10126357 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10779078 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430150010
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7693-44-9 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7693-44-9
Formule moléculaire C7H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.46
Numéro MDL MFCD00013256
Clé InChI IKMNJYGTSSQNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl chloroformate, acmc-1bh45, 4-bromophenylcarbonochloridate, 4-bromophenyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-bromophenyl ester, 4-bromophenyl carbonochloridate;4-bromophenyl carbonochloridate
CID PubChem 5237736
Nom IUPAC Carbonochloridate de (4-bromophényl)
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl chloroformate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.6480g/mL
Point d’ébullition 118°C (16.0 hPa)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.648
Poids de la formule 235.46
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromophenyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.