Learn More
Isocyanate de4-bromophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343016 25 g 25g
11333016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10834.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2493-02-9 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
4-Bromophenyl isocyanate is used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 4-bromophényle est utilisé dans la synthèse du dérivé de bisamide mélangé et du produit monoamide.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,40 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2493-02-9
Formule moléculaire C7H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Numéro MDL MFCD00002022
Clé InChI CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
CID PubChem 75609
Nom IUPAC 1-bromo-4-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl isocyanate
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’ébullition 157°C to 158°C (14 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 508203
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1430
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.40g/L at 25°C).
Poids de la formule 198.03
Pourcentage de pureté 99%