Learn More
isothiocyanate de 4-bromophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327556 25 g -
11317556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11101.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1985-12-2 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1985-12-2
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD00004808
Clé InChI XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
CID PubChem 16133
Nom IUPAC 1-bromo-4-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl isothiocyanate
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 144°C to 145°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 878549
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%