Learn More
4-bromophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit 10779025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10779025 25 g 25g
10211003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10779025 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01925EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1985-12-2 , 125-20-2
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Clé InChI XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
CID PubChem 16133
Nom IUPAC 1-bromo-4-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%