Learn More
(4-bromophényl)chlorure de méthanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10133653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10133653 5 g Flacon en verre ambré -
10113314 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10133653 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00946DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 53531-69-4
Formule moléculaire C7H6BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.537
Numéro MDL MFCD04973454
Clé InChI ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
CID PubChem 598764
Nom IUPAC Chlorure de (4-bromophényl)méthanesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.55
Pourcentage de pureté 95%