Learn More
4-Bromophényl méthyl sulfone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430273 10 g 10g
11440273 50 g 50g
11450273 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11427.09
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3466-32-8 | C7H7BrO2S | 235.095 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3466-32-8
Formule moléculaire C7H7BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 235.095
Numéro MDL MFCD00025065
Clé InChI FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
CID PubChem 77014
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthylsulfonylbenzène
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl methyl sulfone
Point de fusion 101°C to 102°C
Quantité 10 g
Beilstein 2045675
Poids de la formule 235.1
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.