Learn More
4-Bromophényl méthyl sulfone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440273 50 g 50g
11430273 10 g 10g
11450273 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11427.18
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3466-32-8 | C7H7BrO2S | 235.095 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3466-32-8
Formule moléculaire C7H7BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 235.095
Numéro MDL MFCD00025065
Clé InChI FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
CID PubChem 77014
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthylsulfonylbenzène
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl methyl sulfone
Point de fusion 101°C to 102°C
Quantité 50 g
Beilstein 2045675
Poids de la formule 235.1
Pourcentage de pureté ≥98%