Learn More
(4-Bromophényl)urée, TRC
Code produit 17943895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943895 500 mg 500mg
17992395 100 mg 100mg
17990605 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17943895 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB700233500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1967-25-5
Formule moléculaire C7 H7 N2 O Br
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Synonyme N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
Nom IUPAC (4-bromophényl)urée
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromophenyl)urea
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Poids de la formule 213.9742
Pourcentage de pureté >95%