Learn More
Acide 4-bromophénylacétique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10583711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583711 25 g Flacon en verre 25g
10753541 5 g Flacon en verre 5g
10340594 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160520250
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-68-8
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00004342
Clé InChI QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenylacetic acid, 2-4-bromophenyl acetic acid, 4-bromophenyl acetic acid, p-bromophenylacetic acid, 4-bromobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo, p-bromophenyl acetic acid, acetic acid, p-bromophenyl, p-bromphenylessigsaure german
CID PubChem 74654
ChEBI CHEBI:1790
Nom IUPAC Acide2-(4-bromophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylacetic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 114°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 451
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol,diethyl ether,carb
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.