Learn More
4-Bromophénylacétonitrile, 97%
Code produit 11411880
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411880 500 g 500g
11491870 25 g -
11401880 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411880 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10887.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 16532-79-9 | C8H6BrN | 196,05 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16532-79-9
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00001916
Clé InChI MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
CID PubChem 27914
Nom IUPAC 2-(4-brophényl)acétonitrile
SMILES BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylacetonitrile
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 286°C
Point d’éclair 127°C (261°F)
Odeur Pungent
Quantité 500 g
Numéro UN UN3449
Beilstein 1861069
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement