Learn More
4-Bromophénylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369635 250 mg 250mg
11359635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19082.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 766-96-1 | C8H5Br | 181.032 g/mol
4-Bromophenylacetylene, is used as the starting material for second-order nonlinear optical materials, heterocyclotriynes, and unsymmetrical 1,4-diarylbutadiynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromophénylacétylène est utilisé comme matériau de départ pour les matériaux optiques non linéaires de deuxième ordre, les hétérocycliques et les 1,4-diarylbutadiynes non symétriques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther diéthylique et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-96-1
Formule moléculaire C8H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 181.032
Numéro MDL MFCD00168822
Clé InChI LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
CID PubChem 136603
Nom IUPAC 1-bromo-4-éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylacetylene
Point de fusion 64°C to 67°C
Point d’ébullition 88°C to 90°C (16 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Beilstein 1209726
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,diethyl ether and ethanol.
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%