Learn More
Acode 4-bromophénylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10300504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10300504 25 g Flacon en verre 25g
10112280 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10300504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107280250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5467-74-3
Formule moléculaire C6H6BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 200.83
Numéro MDL MFCD00002104
Clé InChI QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
CID PubChem 79599
Nom IUPAC Acide (4-bromophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 287.0°C to 292.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4B(OH)2
Quantité 25 g
Beilstein 16, II, 638
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Poids de la formule 200.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement