Learn More
Chlorhydrate de 4-bromophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447437 25 g 25g
11437437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15590.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of acylsulfonamides, acylsulfamides and 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 4-bromophénylhydrazine est utilisé comme réactif dans la préparation d’acylsulfonamides, d’acylsulfamides et de 9-bromo-2-éthényl-7,12-dihydroindole[3,2-d][1]benzazépine-6(5H)-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-88-8
Formule moléculaire C6H8BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.498
Numéro MDL MFCD00012941
Clé InChI RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
CID PubChem 12157
Nom IUPAC (4-bromophényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 3565838
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 223.51
Pourcentage de pureté 97%