Learn More
4-Bromophenylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromophenylisothiocyanate |
| CAS | 1985-12-2 |
| Formule moléculaire | C7H4BrNS |
| Numéro MDL | MFCD00004808 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | BrC1=CC=C(N=C=S)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |