Learn More
4-Bromophénylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377526 5 g 5g
11367526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11074.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1967-25-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1967-25-5
Formule moléculaire C7H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00025428
Clé InChI PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
CID PubChem 16074
Nom IUPAC (4-bromophényl)urée
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylurea
Quantité 5 g
Beilstein 2090140
Poids de la formule 215.06
Pourcentage de pureté 97%