Learn More
Acide bromophtalique-4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323047
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11323047 5 g 5g
11313047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13418.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6968-28-1
Formule moléculaire C8H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.028
Numéro MDL MFCD00043538
Clé InChI AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acid
CID PubChem 81428
Nom IUPAC Acide 4-bromophtalique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophthalic acid
Point de fusion 162°C to 164°C
Quantité 5 g
Beilstein 1959086
Poids de la formule 245.03
Pourcentage de pureté 98%