Learn More
4-bromophtalimide, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481199 5 g 5g
15471199 1 g 1g
15491199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64136.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6941-75-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
It is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Soluble dans le N,N-DMF, presque transparent.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6941-75-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.029
Numéro MDL MFCD00466049
Clé InChI GNYICZVGHULCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophthalimide, 5-bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-isoindole-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-bromo phthalimide, 5-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-bromo, 5-bromo-2h-isoindole-1,3-dione, 5-bromophthalimide, acmc-209o8b
CID PubChem 236018
Nom IUPAC 5-bromoisoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophthalimide
Point de fusion 230°C to 235°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 131235
Informations sur la solubilité Soluble in N,N-DMF almost transparency.
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide