Learn More
Bromhydrate de 4-bromopipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10446062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10446062 1 g Flacon en verre -
10551882 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10446062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368310010
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 54288-70-9 | C5H10BrN·HBr | 244.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54288-70-9
Formule moléculaire C5H10BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 244.96
Numéro MDL MFCD00191858
Clé InChI LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
CID PubChem 2734676
Nom IUPAC 4-bromopipéridine ; bromhydrate
SMILES C1CNCCC1Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopiperidine hydrobromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199.0°C to 202.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 20, IV, 1381
Poids de la formule 244.96
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromopiperidine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.