Learn More
4’-Bromopropiophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496907 10 g 10g
11334769 25 g 25g
11406917 50 g 50g
11416917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11496907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14349.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10342-83-3 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10342-83-3
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.07
Numéro MDL MFCD00000106
Clé InChI UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromopropiophenone, 1-4-bromophenyl propan-1-one, p-bromopropiophenone, 4-bromopropiophenone, propiophenone, 4'-bromo, 4-bromophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-1-propanone, aurora 22532
CID PubChem 66312
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromopropiophenone
Point de fusion 45°C to 47°C
Point d’ébullition 129°C to 131°C (7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Beilstein 1210311
Poids de la formule 213.08
Pourcentage de pureté 97%