Learn More
4'-Bromopropiophénone, TRC
Code produit 30335164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335164 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68724510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromopropiophenone
CAS 10342-83-3
Formule moléculaire C9H9BrO
Quantité 10 g
Synonyme 1-(4-Bromophenyl)-1-propanone, 4'-Bromopropiophenone, 1-(4-Bromophenyl)propanone, 4-Bromophenyl Ethyl Ketone, 4-Ethylcarbonyl-1-bromobenzene, Ethyl 4-Bromophenyl Ketone, NSC 83574, p-Bromopropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC 1-(4-brophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 213.07
Poids de la formule 211.9837