Learn More
4-Bromopipyrène, TRC
Code produit 30347382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347382 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68709510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopyrene
CAS 1732-26-9
Formule moléculaire C16H9Br
Quantité 10 mg
Synonyme Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene
Formule InChI InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
SMILES Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Nom IUPAC 4-bromopyrène
Poids moléculaire (g/mol) 281.15
Poids de la formule 279.9888