Learn More
4-Bromopyridine-2-carbonitrile, TRC
Code produit 30335330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6867531G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Formule moléculaire C6 H3 Br N2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
SMILES Brc1ccnc(c1)C#N
Nom IUPAC 4-bromopyridine-2-carbonate,
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
Poids de la formule 181.948