Learn More
4-Bromopyridine-2-carbonitrile, TRC
Code produit 30329803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329803 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB686753250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Formule moléculaire C6 H3 Br N2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
SMILES Brc1ccnc(c1)C#N
Nom IUPAC 4-bromopyridine-2-carbonate,
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
Poids de la formule 181.948