Learn More
Chlorhydrate de 4-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337116 25 g 25g
11317116 1 g 1g
11327116 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07052.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19524-06-2 | C5H5BrClN | 194.456 g/mol
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromopyridine de chlorhydrate est utilisé comme intermédiaire synthétique utile. Il est également utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol et l’eau.
Remarques
Conserver à -20°C. Hygroscopic. Les matières incompatibles sont l’humidité, les bases fortes, les agents oxydants forts. Maintenir à l’abri de l’humidité et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19524-06-2
Formule moléculaire C5H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 194.456
Numéro MDL MFCD00012828
Clé InChI MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
CID PubChem 88100
Nom IUPAC 4-bromopyridine ; chloridrate
SMILES C1=CN=CC=C1Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopyridine hydrochloride
Point de fusion ∽270°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3621847
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Poids de la formule 194.46
Pourcentage de pureté 99%