Learn More
Chlorhydrate de 4-bromopyridine, TRC
Code produit 30335747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6867355G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Formule moléculaire C5 H4 Br N . Cl H
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Brc1ccncc1
Nom IUPAC 4-bromopyridine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 194.46
Poids de la formule 192.9294