Learn More
Chlorhydrate de 4-bromopyridine, TRC
Code produit 30343638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343638 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68673510G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Formule moléculaire C5 H4 Br N . Cl H
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Brc1ccncc1
Nom IUPAC 4-bromopyridine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 194.46
Poids de la formule 192.9294