Learn More
4-bromoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10570584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10570584
Marque: Thermo Scientific Acros 107430250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6626-15-9
Formule moléculaire C6H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.01
Numéro MDL MFCD00002272
Clé InChI MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
CID PubChem 81105
Nom IUPAC 4-bromobenzène-1,3-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoresorcinol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99°C to 102°C
Couleur Beige à rose
Point d’ébullition 150°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(OH)2
Quantité 25 g
Beilstein 06, 821
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux